Learn More
4-(tert-Butyl)Phenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(Tert-butyl)phenyl isocyanate |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Dichte | 0.986g/mL |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Strukturformel | (CH3)3CC6H4NCO |
| Menge | 10 g |
| Formelmasse | 175.23 |
| Reinheit (%) | 97% |