Learn More
4-tert-Butylanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404323
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11404323 5 g 5 Gramm
11414323 25 g 25 Gramm
11424323 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404323 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10925.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 769-92-6 | C10H15N | 149.237 g/mol
4-tert-Butylaniline reacts with formic acid to produce formic acid-(4-tert-butyl-anilide). This reaction could happen in the presence of the solvent of toluene in the condition of heating. 4-tert-Butylaniline is used in the synthesis of 4-tert-Butyl-4?,4?-dinitrotriphenylamine, new triphenylamine-containing diamine monomer and 2-oxopyrimido[4,5-d]pyrimidin-5(6H)-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Tert-Butylanilin reagiert mit Ameisensäure zu Ameisensäure-(4-Tert-Butyl-Anilid). Diese Reaktion konnte bei Vorhandensein des Lösungsmittels von Toluol im Heizzustand auftreten. 4-Tert-Butylanilin wird bei der Synthese von 4-Tert-Butyl-4′,4-dinitrotriphenylamin, einem neuen Triphenylamin-haltigen Diamin-Monomer und 2-Oxopyrimido[4,5-d]Pyrimidin-5(6H)-one verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Empfindlich gegenüber Licht. Nicht kompatibel mit starken Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Chloroformiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 769-92-6
Summenformel C10H15N
Molekulargewicht (g/mol) 149.237
MDL-Nummer MFCD00007899
InChI-Schlüssel WRDWWAVNELMWAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butyl aniline, p-tert-butylaniline, benzenamine, 4-1,1-dimethylethyl, p-t-butylaniline, 4-t-butylaniline, unii-47h9440zow, 4-t-butylbenzeneamine, 4-tert-butylbenzenamine, 4-tert-butylbenzeneamine
PubChem CID 69861
IUPAC-Name 4-tert-Butylanilin
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-tert-Butylaniline
Schmelzpunkt 15°C to 16°C
Dichte 0.941
Siedepunkt 235°C
Flammpunkt 101°C (213°F)
Brechungsindex 1.538
Menge 5 g
Beilstein 2205786
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 149.23
Reinheit (%) 99%