Learn More
4-tert-Butylbenzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495857
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11495857 5 g 5 Gramm
11485857 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495857 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24408.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 123324-71-0 | C10H15BO2 | 178.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123324-71-0
Summenformel C10H15BO2
Molekulargewicht (g/mol) 178.04
MDL-Nummer MFCD01009697
InChI-Schlüssel MNJYZNVROSZZQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-t-butylphenylboronic acid, 4-tert-butylbenzeneboronic acid, 4-tert-butyl phenyl boronic acid, 4-tert-butylphenyl boronic acid, 4-tert-butyl phenylboronic acid, 4-tert-butyl-phenyl boronic acid, 4-tert-butylphenyl boranediol, p-t-butylphenylboronic acid, 4-tertbutylphenylboronic acid
PubChem CID 2734320
IUPAC-Name (4-tert-butylphenyl)boronsäure
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-tert-Butylbenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 191°C to 196°C
Menge 5 g
Beilstein 5330959
Formelmasse 178.04
Reinheit (%) 97%