Learn More
4-tert-Butylbenzoesäure, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11477846
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11477846 5000 g 5000 Gramm
11467846 250 g 250 Gramm
11457846 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11477846 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13997.0I
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 98-73-7 | C11H14O2 | 178.23 g/mol
4-tert-Butylbenzoic acid as a thermal stabilizer in PVC. It is used as a intermediate in chemical industry for producing esters of PTBBA, a chain stop agent in resins. It used as a potent yeast sirtuin (Sir2p) inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-tert-Butylbenzoesäure als thermischer Stabilisator in PVC. Es wird als Zwischenprodukt in der chemischen Industrie zur Herstellung von Estern von PTBBA, einem Kettenstoppmittel in Harzen, verwendet. Es wurde als starker Hefe-Sirtuin-(Sir2p)-Hemmer verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-73-7
Summenformel C11H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 178.23
MDL-Nummer MFCD00002563
InChI-Schlüssel KDVYCTOWXSLNNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butyl benzoic acid, tbba, p-tert-butylbenzoic acid, benzoic acid, 4-1,1-dimethylethyl, 4-t-butylbenzoic acid, benzoic acid, p-tert-butyl, 4-tert-butyl-benzoic acid, p-t-butylbenzoic acid, 4-tert-butylbenzoicacid, unii-43z7t3vn0r
PubChem CID 7403
ChEBI CHEBI:34443
IUPAC-Name 4-tert-butylbenzoic acid
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-tert-Butylbenzoic acid
Schmelzpunkt 164°C to 168°C
Siedepunkt 280°C (decomposition)
Flammpunkt 180°C (356°F)
Menge 5000 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 607545
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 178.23
Reinheit (%) ≥99%