Learn More
4-tert-Butylbenzylbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11431630
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11431630 25 g 25 Gramm
11421630 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11431630 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26991.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 18880-00-7 | C11H15Br | 227.145 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18880-00-7
Summenformel C11H15Br
Molekulargewicht (g/mol) 227.145
MDL-Nummer MFCD00000180
InChI-Schlüssel QZNQSIHCDAGZIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylbenzyl bromide, p-tert-butylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-tert-butyl benzene, 4-tert-butylbenzylbromide, 1-bromomethyl-4-tert-butylbenzene, 4-tert-butyl benzylbromide, p-t-butylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-1,1-dimethylethyl benzene, 4-t-butylbenzylbromide, 4-tert-buthylbenzyl bromide
PubChem CID 87836
IUPAC-Name 1-(Brommethyl)-4-tert-Butylbenzol
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-tert-Butylbenzyl bromide
Schmelzpunkt 8°C to 12°C
Dichte 1.236
Siedepunkt 93°C to 94°C (1.5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.5465
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 471674
Formelmasse 227.14
Reinheit (%) 97%