Learn More
4-tert-Butylbenzylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403824
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11403824 5 g 5 Gramm
11413824 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11403824 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11856.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 19692-45-6 | C11H15Cl | 182.69 g/mol
4-tert-Butylbenzyl chloride has been used to control molecular weight and prevent microgel formation during polymerization reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Tert-Butylbenzylchlorid wurde zur Kontrolle des Molekulargewichts und zur Verhinderung der MICROGEL-Bildung während der Polymerisationsreaktion verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren. Nicht in der Nähe starker Basen aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19692-45-6
Summenformel C11H15Cl
Molekulargewicht (g/mol) 182.69
MDL-Nummer MFCD00000918
InChI-Schlüssel WAXIFMGAKWIFDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylbenzyl chloride, 1-tert-butyl-4-chloromethyl benzene, p-tert-butylbenzyl chloride, 4-tert-butyl benzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butyl benzylchloride, p-t-butylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-tert-butylbenzene, p-tert-butyl-.alpha.-chlorotoluene
PubChem CID 88198
IUPAC-Name 1-tert-butyl-4-(Chlormethyl)benzol
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(CCl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-tert-Butylbenzyl chloride
Dichte 0.945
Siedepunkt 101°C to 104°C (7 mmHg)
Flammpunkt 94° (202°F)
Brechungsindex 1.522
Menge 5 g
UN-Nummer UN1760
Beilstein 471673
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 182.7
Reinheit (%) 99%