Learn More
4-tert-Butylbenzylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413824
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11413824 25 g 25 Gramm
11403824 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11413824 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11856.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 19692-45-6 | C11H15Cl | 182.69 g/mol
4-tert-Butylbenzyl chloride has been used to control molecular weight and prevent microgel formation during polymerization reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Tert-Butylbenzylchlorid wurde zur Kontrolle des Molekulargewichts und zur Verhinderung der MICROGEL-Bildung während der Polymerisationsreaktion verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren. Nicht in der Nähe starker Basen aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19692-45-6
Summenformel C11H15Cl
Molekulargewicht (g/mol) 182.69
MDL-Nummer MFCD00000918
InChI-Schlüssel WAXIFMGAKWIFDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylbenzyl chloride, 1-tert-butyl-4-chloromethyl benzene, p-tert-butylbenzyl chloride, 4-tert-butyl benzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butyl benzylchloride, p-t-butylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-tert-butylbenzene, p-tert-butyl-.alpha.-chlorotoluene
PubChem CID 88198
IUPAC-Name 1-tert-butyl-4-(Chlormethyl)benzol
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(CCl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-tert-Butylbenzyl chloride
Dichte 0.945
Siedepunkt 101°C to 104°C (7 mmHg)
Flammpunkt 94° (202°F)
Brechungsindex 1.522
Menge 25 g
UN-Nummer UN1760
Beilstein 471673
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 182.7
Reinheit (%) 99%