Learn More
4-tert-Butylcatechol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442028
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11442028 1000 g 1000 Gramm
11452028 250 g 250 Gramm
11462028 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11442028 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14599.0B
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 98-29-3 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
4-tert-Butylcatechol is widely utilized as an inhibitor in polymerization of butadiene, styrene, vinyl acetate and other reactive monomers. It plays an important role in the synthesis of tungsten oxide nanoparticles by nonaqueous sol-gel process. It acts as a stabilizer in the manufacturing of polyurethane foam. It is employed as an antioxidant for synthetic rubber, polymers and oil derivatives. It is also utilized as a purification agent for aminoformate catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-tert-Butylcatechol ist ein gängiger Inhibitor bei der Polymerisation von Butadien, Styrol, Vinylacetat und anderen reaktiven Monomeren. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Synthese von Wolframoxid-Nanopartikeln durch den nicht wässrigen Sol-Gel-Prozess. Es dient als Stabilisator bei der Herstellung von Polyurethanschaum. Es wird als Antioxidans für synthetischen Gummi, Polymere und Ölderivate eingesetzt. Außerdem wird es als Aufreinigungsmittel für Aminoformat-Katalysatoren verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ether, Aceton, Alkohol und Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-29-3
Summenformel C10H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 166.22
MDL-Nummer MFCD00002201
InChI-Schlüssel XESZUVZBAMCAEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylcatechol, p-tert-butylcatechol, 4-tert-butylpyrocatechol, p-tert-butyl catechol, 4-tert-butyl benzene-1,2-diol, 4-t-butylpyrocatechol, p-tert-butylpyrocatechol, 4-t-butylcatechol, 1,2-benzenediol, 4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butylcatechin
PubChem CID 7381
IUPAC-Name 4-tert-Butylbenzol-1,2-Diol
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-tert-Butylcatechol
Schmelzpunkt 53°C to 57°C
Dichte 1.049
Siedepunkt 284°C to 286°C
Flammpunkt 151°C (303°F)
Geruch Geruchsneutral
Menge 1000 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 2043335
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in ether,acetone,alcohol,and methanol. Insoluble in water.
Formelmasse 166.22
Reinheit (%) 98%