Learn More
4-tert-Butyldimethylsiloxy-1-Butanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15421498
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15421498 5 g 5 Gramm
15431498 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15421498 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55285.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 87184-99-4 | C10H24O2Si | 204.39 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (2.0 g/l) (25 °C). Löslich in Dichlormethan, Ethylacetat, Methanol
Hinweise
Lagerung: Behälter dicht verschlossen lassen. An einem kühlen, dunklen und gut belüfteten Ort und nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 87184-99-4
Summenformel C10H24O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 204.39
MDL-Nummer MFCD04974070
InChI-Schlüssel IJEMXJANZPVITP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butyldimethylsilyl oxy butan-1-ol, 4-dimethyl-tert-butylsilyl oxybutan-1-ol, 4-dimethyl-tert-butylsilyloxy butan-1-ol, 4-tert-butyldimethylsilyl oxy-1-butanol, 1-butanol, 4-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl oxy, acmc-20amup, 4-t-butyldimethylsiloxy-1-butanol, 4-t-butyldimethylsilyloxy-1-butanol, 4-tert-butyldimethylsiloxy-1-butanol
PubChem CID 186403
IUPAC-Name 4-[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxybutan-1-ol
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCCO
Specifications
Siedepunkt 63°C to 66°C (0.3mmHg)
Chemischer Name oder Material 4-tert-Butyldimethylsiloxy-1-butanol
Menge 5 g
Flammpunkt 105°C (221°F)
Brechungsindex 1.439
Dichte 0.888
Strukturformel (CH3)3CSi(CH3)2O(CH2)4OH
Löslichkeitsinformationen Slightly Soluble in water.(2.0g/L) (25°C). Soluble in Dichloromethane,Ethyl Acetate,Methanol
Formelmasse 204.38
Reinheit (%) 97%