Learn More
4-tert-Butyldimethylsiloxy-3-penten-2-on, 95 %, Mischung von Isomeren, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11317489
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11317489 5 g 5 Gramm
11327489 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11317489
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27868.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69404-97-3
Summenformel C11H22O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 214.38
MDL-Nummer MFCD00010655
InChI-Schlüssel ZRVOCNOYAJIAAP-CSKARUKUSA-N
Synonym 2-t-butyldimethylsiloxy pent-2-en-4-one, 3e-4-tert-butyldimethylsilyl oxy pent-3-en-2-one, 4-tert-butyldimethylsiloxy-3-penten-2-one, 2-tert-butyldimethylsiloxy pent-2-en-4-one, 4-tert-butyldimethylsilyl oxy pent-3-en-2-one, acetylacetone enol tert-butyldimethylsilyl ether, 2-tert-butyldimethylsilyl oxy-2-penten-4-one, e-4-tert-butyldimethylsilyl oxy pent-3-en-2-one, e-4-tert-butyl dimethyl silyl oxypent-3-en-2-one, 4-tert-butyldimethylsiloxy-3-penten-2-one gc
PubChem CID 6034727
IUPAC-Name (E)-4-[Tert-butyl(dimethyl)silyl]oxypent-3en-2-on
SMILES CC(=CC(=O)C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C
Spezifikation
Siedepunkt 50°C to 51°C (0.2mmHg)
Chemischer Name oder Material 4-tert-Butyldimethylsiloxy-3-penten-2-one
Namenshinweis mixture of isomers
Menge 5 g
Flammpunkt 73°C (163°F)
Formelmasse 214.38
Reinheit (%) 95%
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.898