Learn More
4-tert-Butylphenoxyacetylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444007
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11444007 10 g 10 Gramm
11454007 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444007 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19408.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 90734-55-7 | C12H15ClO2 | 226.70 g/mol
4-tert-Butylphenoxyacetyl chloride is used as a reagent and as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-tert-Butylphenoxyacetylchlorid wird als Reagenz und als Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Alkohol, Amin, Basen, Alkalimetallen, Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90734-55-7
Summenformel C12H15ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 226.70
MDL-Nummer MFCD00798568
InChI-Schlüssel CFTNMBDQWVPSHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylphenoxyacetyl chloride, 4-tert-butylphenoxy acetyl chloride, 2-4-tert-butylphenoxy acetyl chloride, 2-4-tert-butyl phenoxy acetyl chloride, pubchem14851, 4-tert-butylphenoxyacetyl cloride, para-t-butylphenoxyacetyl chloride, 4-t-butyl-phenoxy acetyl chloride, 4-tert-butyl-phenoxyacetyl chloride
PubChem CID 611195
IUPAC-Name 2-(4-tert-butylphenoxy)acetyl chloride
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(OCC(Cl)=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-tert-Butylphenoxyacetyl chloride
Siedepunkt 130°C to 132°C (5 mmHg)
Brechungsindex 1.5165
Menge 10 g
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 226.71
Reinheit (%) 98%