Learn More
4-tert-Butylphenyl-glycidylether, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432348
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15432348 25 g 25 Gramm
15422348 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15432348 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55945.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3101-60-8 | C13H18O2 | 206.285 g/mol
4-tert-Butylphenyl glycidyl ether is used in paint industry and serves as organic coating in Paint, boat Paint, building coating material. It is also used as an epoxy reactive diluent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-tert-Butylphenylglycidyl-Äther wird in der Lackindustrie verwendet und dient als organische Beschichtung in Lack, Bootslack und Baubeschichtungsmaterial. Wird auch als epoxidreaktives Verdünnungsmittel verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3101-60-8
Summenformel C13H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 206.285
MDL-Nummer MFCD00005136
InChI-Schlüssel HHRACYLRBOUBKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-tert-butylphenyl glycidyl ether, 4-tert-butylphenyl glycidyl ether, 4-t-butylphenyl glycidyl ether, 2-4-tert-butylphenoxy methyl oxirane, tert-butylphenol glycidyl ether, tert-butylphenyl glycidyl ether, t-butyl phenyl glycidyl ether, ccris 2638, oxirane, 4-1,1-dimethylethyl phenoxy methyl, 2-4-tert-butyl phenoxy methyl oxirane
PubChem CID 18360
IUPAC-Name 2-[(4-tert-butylphenoxy)methyl]oxiran
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)OCC2CO2
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-tert-Butylphenyl glycidyl ether
Farbe Farblos
Dichte 1.038 g/mL
Siedepunkt 165°C to 170°C (14 mmHg)
Flammpunkt 102°C (216°F)
Brechungsindex 1.515
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 206.28
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit