Learn More
4-tert-Butylstyrol, 94 %, stab. mit 50 ppm 4-tert-butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-tert-Butylstyrene is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-tert-Butylstyrol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Im Dunkeln aufbewahren. Vor Wärme schützen. Nicht kompatibel mit Wärme, Licht, Radikalstartern und UV-Strahlung. Nicht zusammen lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-tert-Butylstyrene |
| Namenshinweis | stabilized with 50ppm 4-tert-butylcatechol |
| Schmelzpunkt | -38°C |
| Dichte | 0.884 |
| Siedepunkt | 219°C |
| Flammpunkt | 80°C (176°F) |
| Brechungsindex | 1.525 |
| Menge | 500 mL |
| Beilstein | 1903714 |
| Löslichkeitsinformationen | Not miscible in water. |
| Mehr anzeigen |