Learn More
4-tert-Butyltoluol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15423177
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15423177 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15423177 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18214.AP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
4-tert-Butyltoluol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (6 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-tert-Butyltoluene
CAS 98-51-1
Schmelzpunkt -63°C
Dichte 0.853
Siedepunkt 189°C to 193°C
Flammpunkt 62°C (144°F)
Geruch Characteristic
Summenformel C11H16
Brechungsindex 1.492
MDL-Nummer MFCD00008837
Menge 500 mL
UN-Nummer UN2667
Beilstein 2038670
Synonym 4-tert-butyltoluene, p-tert-butyltoluene, 1-tert-butyl-4-methylbenzene, p-t-butyltoluene, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-4-methyl, 4-t-butyltoluene, p-methyl-tert-butylbenzene, toluene, p-tert-butyl, 1-methyl-4-tert-butylbenzene, 4-methyl-tert-butylbenzene
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (6g/L at 20°C).
InChI-Schlüssel QCWXDVFBZVHKLV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C
IUPAC-Name 1-tert-butyl-4-methylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 148.249
PubChem CID 7390
Formelmasse 148.25
Reinheit (%) 95%