Learn More
4-tert-Pentylphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499986
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499986 50 g 50 Gramm
11409996 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499986 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20939.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 80-46-6 | C11H16O | 164.248 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 80-46-6
Summenformel C11H16O
Molekulargewicht (g/mol) 164.248
MDL-Nummer MFCD00002369
InChI-Schlüssel NRZWYNLTFLDQQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-amylphenol, 4-tert-pentylphenol, p-tert-amylphenol, p-tert-pentylphenol, 4-t-amylphenol, 4-1,1-dimethylpropyl phenol, amilphenol, amilfenol, pentaphen, tert-amylphenol
PubChem CID 6643
ChEBI CHEBI:35096
IUPAC-Name 4-(2-Methylpentan-2-yl)Phenol
SMILES CCC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-tert-Pentylphenol
Schmelzpunkt 88°C to 89°C
Siedepunkt 254°C to 256°C
Menge 50 g
UN-Nummer UN2430
Merck Index 14,7142
Formelmasse 164.25
Reinheit (%) 99%