Learn More
4-(Thien-2-ylmethyl)benzylaminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10595184
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10595184 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10256004 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10595184 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC70663CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 1112459-82-1
Summenformel C12H14ClNS
Molekulargewicht (g/mol) 239.761
MDL-Nummer MFCD12198118
InChI-Schlüssel BRDMSBXGZSSVJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-thien-2-ylmethyl benzylamine hydrochloride, 4-thiophen-2-ylmethyl phenyl methanamine hydrochloride, 4-2-thienylmethyl phenyl methylamine, chloride, 4-thien-2-ylmethyl phenyl methylamine hydrochloride, 1-4-thiophen-2-ylmethyl phenyl methanamine hydrochloride, 1-4-thiophen-2-yl methyl phenyl methanamine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 43811053
IUPAC-Name [4-(thiophen-2-ylmethyl)phenyl]methanamin;hydrochlorid
SMILES C1=CSC(=C1)CC2=CC=C(C=C2)CN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Thien-2-ylmethyl)benzylamine hydrochloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 239.77
Reinheit (%) 97%