Learn More
(4-Thien-2-ylphenyl)methanol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4391277
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Amber glass bottle
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10630315 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10493013 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10112884 5 g Amber glass bottle 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10630315 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC12009CB
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 81443-44-9
Summenformel C11H10OS
Molekulargewicht (g/mol) 190.26
InChI-Schlüssel KHZSWSHUIYOMSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-thien-2-ylphenyl methanol, 4-thiophen-2-yl phenyl methanol, thiophene,2-4-methylphenyl, benzenemethanol, 4-2-thienyl, 4-thien-2-yl-phenyl methanol, pubchem24308, 4-2-thienyl benzyl alcohol, 4-thien-2-yl benzyl alcohol, 4-2-thienyl phenyl methanol
PubChem CID 2795254
IUPAC-Name (4-Thiophen-2-ylphenyl)methanol
SMILES C1=CSC(=C1)C2=CC=C(C=C2)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-thien-2-ylphenyl)methanol
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 190.26
Reinheit (%) 97%