Learn More
4-Tolylsulfonamid, TRC
Artikelnummer. 30132574
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132574 10 g 10 Gramm
17944595 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30132574 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT53663010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70-55-3
Summenformel C7 H9 N O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 171.22
Synonym (4-Methylphenyl)sulfonamide, 4-Methylbenzenesulphonamide, Toluenesulfonamide, Tolbutamide Imp. A (EP), Gliclazide Imp. A (EP), Benzenesulfonamide, 4-methyl- (9CI, ACI), 4-Methylbenzenesulfonamide (ACI), p-Toluenesulfonamide (8CI), 4-Methylbenzene-1-sulfonamide, 4-Methylbenzensulfonamide, 4-Methylphenylsulfonamide, 4-Tolylsulfonamide, GWA 101, NSC 9908, p-Methylbenzenesulfonamide, p-Tolylsulfonamide, p-Tosylamide, Plasticizer 15, Toluene-4-sulfonamide, Tolylsulfonamide, Topcizer 1S, Tosylamide, Uniplex 173
IUPAC-Name 4-Methylbenzolsulfonamid
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Toluenesulfonamide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H9NO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)
Formelmasse 171.0354
Reinheit (%) >95%