Learn More
4-(Trifluormethoxy)phenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10771735 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10771735 5 g Glasflasche 5 Gramm
10572091 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10771735 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 306040050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 828-27-3 | C7H5F3O2 | 178.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 828-27-3
Summenformel C7H5F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 178.11
MDL-Nummer MFCD00040988
InChI-Schlüssel WDRJNKMAZMEYOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy phenol, p-trifluoromethoxy phenol, phenol, 4-trifluoromethoxy, 4-hydroxytrifluoromethoxybenzene, 4-trifluoromethoxy-phenol, 4-hydroxyphenyl trifluoromethyl ether, p-trifluoromethoxyphenol
PubChem CID 70015
IUPAC-Name 4-(Trifluormethoxy)phenol
SMILES OC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethoxy)phenol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun
Dichte 1.3700g/mL
Siedepunkt 80.0°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 86°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3OC6H4OH
Brechungsindex 1.4460 to 1.4480
Menge 5 g
Relative Dichte 1.37
Formelmasse 178.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit