Learn More
4-(Trifluoromethoxy)phenylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1g
5g
10g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate |
CAS Min. % | 97.0 |
Dichte | 1.3500g/mL |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Strukturformel | CF3OC6H4NCS |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1g |
Formelmasse | 219.19 |
Reinheit (%) | 97% |