Learn More
4'-(Trifluormethyl)acetanilid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 4'-(Trifluoromethyl)acetanilide |
| Schmelzpunkt | 150°C to 154°C |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 2106965 |
| Formelmasse | 203.16 |
| Reinheit (%) | ≥98% |