Learn More
4'-(Trifluormethyl)acetanilid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415143
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11415143 25 g 25 Gramm
11405143 5 g 5 Gramm
11425143 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11415143 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12789.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 349-97-3 | C9H8F3NO | 203.164 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 349-97-3
Summenformel C9H8F3NO
Molekulargewicht (g/mol) 203.164
MDL-Nummer MFCD00013562
InChI-Schlüssel DFDHFECLWHHELH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl acetanilide, n-4-trifluoromethyl phenyl acetamide, 4'-trifluoromethyl acetanilide, 4-trifluoromethylacetanilide, p-acetaminobenzotrifluoride, p-acetamidobenzotrifluoride, p-trifluoromethylacetanilide, p-acetylaminobenzotrifluoride, p-trifluoromethyl acetanilide
PubChem CID 67685
IUPAC-Name N-[4-(trifluormethyl)phenyl]acetamid
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-(Trifluoromethyl)acetanilide
Schmelzpunkt 150°C to 154°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Beilstein 2106965
Formelmasse 203.16
Reinheit (%) ≥98%