Learn More
4-(Trifluormethyl)anilin-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403897
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11403897 5 g 5 Gramm
11413897 25 g -
11423897 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11403897 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18329.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 90774-69-9 | C7H7ClF3N | 197.585 g/mol
4-(Trifluoromethyl)aniline hydrochloride is used in the synthesis of 2-(4-((6-Chloro-2-quinoxalinyl)oxy)phenoxy)-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)propanamide. It is also used to produce N-(p-trifluoromethylphenyl)phosphoramidic dichloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(Trifluoromethyl)anilinhydrochlorid wird bei der Synthese von 2-(4-(6-Chlor-2-Chinoxalinyl)oxy)phenoxy)-N-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propanamid verwendet. Es wird auch zur Herstellung von N-(p-trifluormethylphenyl)phosphoramidischem Dichlorid verwendet.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Es ist von Natur aus hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90774-69-9
Summenformel C7H7ClF3N
Molekulargewicht (g/mol) 197.585
MDL-Nummer MFCD00007897
InChI-Schlüssel CZGDYZDUMJDQSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminobenzotrifluoride hydrochloride, 4-trifluoromethyl aniline hydrochloride, 4-trifluoromethyl anilinium chloride, p-trifluoromethylaniline hydrochloride, 4-trifluoromethyl phenylamine, chloride, pubchem2816, 4-aminobenzotrifluoride, hydrochloride, 4-trifluoromethylaniline hydrochloride, 4-trifluoromethyl aniline;hydrochloride, a,a,a-trifluoro-p-toluidine hydrochloride
PubChem CID 2723961
IUPAC-Name 4-(trifluormethyl)anilin;hydrochlorid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)aniline hydrochloride
Schmelzpunkt ∼240°C (decomposition)
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3629991
Formelmasse 197.59
Reinheit (%) 97%