Learn More
4-(Trifluoromethyl)benzamide, 98%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(Trifluoromethyl)benzamide |
| CAS | 1891-90-3 |
| Summenformel | C8H6F3NO |
| MDL-Nummer | MFCD00007998 |
| Menge | 10 g |
| SMILES | NC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F |
| Molekulargewicht (g/mol) | 189.14 |
| Reinheit (%) | 98% |