Learn More
4-(Trifluoromethyl)benzol-1-Carbothioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10389292
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10389292 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10389292 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RF03219EB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbothioamide
CAS 72505-21-6
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C8H6F3NS
Strukturformel CF3C6H4CSNH2
MDL-Nummer MFCD00051806
Menge 25 g
Synonym 4-trifluoromethyl thiobenzamide, 4-trifluoromethyl benzenecarbothioamide, 4-trifluoromethylthiobenzamide, 4-trifluoromethyl benzene-1-carbothioamide, 4-trifluoromethyl benzothioamide, 4-trifluoromethyl-thiobenzamide, benzenecarbothioamide, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl thiobenzamine
InChI-Schlüssel IPRFNMJROWWFBH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=S)N)C(F)(F)F
IUPAC-Name 4-(trifluormethyl)benzolcarbothioamid
Molekulargewicht (g/mol) 205.198
PubChem CID 2734823
Formelmasse 205.2
Reinheit (%) 97%