Learn More
4-(trifluoromethyl)benzol-1-Carboximidamid-Hydrochlorid-Dihydrat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10436872
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10436872 1 g 1 Gramm
10596795 5 g 5 Gramm
10203432 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10436872 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB01314DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 175278-62-3
Summenformel C8H12ClF3N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 260.64
MDL-Nummer MFCD00122370
InChI-Schlüssel ZFGZRQQZWBYRRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzamidine hydrochloride dihydrate, 4-trifluoromethyl benzimidamide hydrochloride dihydrate, 4-trifluoromethyl benzene-1-carboximidamide hydrochloride dihydrate, 4-trifluoromethyl benzenecarboximidamide dihydrate hydrochloride, benzenecarboximidamide,4-trifluoromethyl-, hydrochloride, hydrate 1:1:2, 4-trifluoromethyl benzamidine hydrochloridedihydrate, 4-trifluoromethylbenzamidine hydrochloride dihydrate, 4-trifluoromethyl benzamidine hydrochloride,dihydrate, 4-trifluoromethyl benzene-1-carboximidamide dihydrate hydrochloride, 4-trifluoromethyl benzene-1-carboximidamide-hydrogen chloride-water 1/1/2
PubChem CID 44630771
SMILES O.O.Cl.NC(=N)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-carboximidamide hydrochloride hydrate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel HCl·H2O
Menge 1 g
IUPAC-Name 4-(trifluoromethyl)benzene-1-carboximidamide dihydrate hydrochloride
Formelmasse 242.63
Reinheit (%) 97%