Learn More
4-(trifluoromethyl)benzol-1-Carboximidamid-Hydrochlorid-Dihydrat, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-carboximidamide hydrochloride hydrate |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Strukturformel | HCl·H2O |
| Menge | 5 g |
| IUPAC-Name | 4-(trifluoromethyl)benzene-1-carboximidamide dihydrate hydrochloride |
| Formelmasse | 242.63 |
| Reinheit (%) | 97% |