Learn More
4-(Trifluormethyl)benzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid is used of this drug is to N-arylate imidazoles and amines with copper-exchanged fluorapatite, as well as used in microwave-promoted cross-coupling with acid chlorides leading to aryl ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-(Trifluoromethyl)benzenboronsäure wird von diesem Arzneimittel zu N-Arylat-Imidazolen und Aminen mit kupfertauschtem Fluorapatit verwendet, sowie zur mikrowellen-geförderten Kreuzkopplung mit sauren Chloriden, die zu Arylketonen führen.
Löslichkeit
Löslich in DMSO, nicht in Wasser
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | 4-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid |
| Schmelzpunkt | 238°C to 242°C |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 3544189 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO,not in water |
| Formelmasse | 189.93 |
| Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.