Learn More
4-(Trifluormethyl)Benzolpropanamin, TRC
Artikelnummer. 30454035
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30454035 100 mg 100 Milligramm
30454246 250 mg 250 Milligramm
30452685 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30454035 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT896343100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101488-60-2
Summenformel C10H12NF3
Molekulargewicht (g/mol) 203.21
Synonym 3-(4-Trifluoromethylphenyl)-1-propylamine, 3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine
IUPAC-Name 3-[4-(Trifluormethyl)phenyl] Propan-1-Amin
SMILES NCCCc1ccc(cc1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)benzenepropanamine
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H12F3N/c11-10(12,13)9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-14/h3-6H,1-2,7,14H2
Formelmasse 203.0922