Learn More
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid, 97%, Maybridge
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(Trifluoromethyl)benzoic acid |
| CAS | 455-24-3 |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Amber Glass Bottle |
| Summenformel | C8H5F3O2 |
| Strukturformel | CF3C6H4CO2H |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 4-trifluoromethyl benzoic acid, p-trifluoromethylbenzoic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluic acid, benzoic acid, 4-trifluoromethyl, p-carboxybenzotrifluoride, 4-trifluoromethyl-benzoic acid, a,a,a-trifluoro-p-toluic acid, ptf-boa, 4-carboxybenzotrifluoride |
| InChI-Schlüssel | SWKPKONEIZGROQ-UHFFFAOYSA-N |
| Mehr anzeigen |