Learn More
4-(Trifluormethyl)benzophenon, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11415666
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11415666 5 g 5 Gramm
11425666 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11415666 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20775.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 728-86-9
Summenformel C14H9F3O
Molekulargewicht (g/mol) 250.22
MDL-Nummer MFCD00000400
InChI-Schlüssel OHTYZZYAMUVKQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzophenone, 4-trifluoromethylbenzophenone, phenyl 4-trifluoromethyl phenyl methanone, p-trifluoromethylbenzophenone, phenyl-4-trifluoromethyl phenyl methanone, methanone, phenyl 4-trifluoromethyl phenyl, fxffr dvr, phenyl 4-trifluoromethyl phenyl ketone, acmc-20amto
PubChem CID 69767
IUPAC-Name phenyl[4-(trifluoromethyl)phenyl]methanone
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)benzophenone
Schmelzpunkt 116°C to 119°C
Geruch Odorless
Menge 5 g
Beilstein 1879572
Formelmasse 250.22
Reinheit (%) 98%