Learn More
4-(Trifluormethyl)benzophenon, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7025344
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11415666
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20775.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 728-86-9
Summenformel C14H9F3O
Molekulargewicht (g/mol) 250.22
MDL-Nummer MFCD00000400
InChI-Schlüssel OHTYZZYAMUVKQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzophenone, 4-trifluoromethylbenzophenone, phenyl 4-trifluoromethyl phenyl methanone, p-trifluoromethylbenzophenone, phenyl-4-trifluoromethyl phenyl methanone, methanone, phenyl 4-trifluoromethyl phenyl, fxffr dvr, phenyl 4-trifluoromethyl phenyl ketone, acmc-20amto
PubChem CID 69767
IUPAC-Name phenyl[4-(trifluoromethyl)phenyl]methanone
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)benzophenone
Schmelzpunkt 116°C to 119°C
Geruch Odorless
Menge 5 g
Beilstein 1879572
Formelmasse 250.22
Reinheit (%) 98%