Learn More
4-(Trifluormethyl)-benzylalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408763
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11408763 25 g 25 Gramm
11498753 5 g 5 Gramm
11418763 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11408763 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10508.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 349-95-1 | C8H7F3O | 176.138 g/mol
4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol, is used as a pharmaceutical intermediate, it is also used to predict the NMR spectrum. 4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol is employed as a reagent in, for example, kinetic studies of phosphonoformate prodrugs and aquachromium(IV).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(Trifluoromethyl)benzyl-Alkohol, wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet und dient auch zur Vorhersage des NMR-Spektrums. 4-(Trifluoromethyl)benzylalkohol wird als Reagenz z. B. in kinetischen Studien von Phosphonoformat-Arzneistoffvorläufern und Aquachromium(IV) verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Von Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, sauren Chloriden und sauren Anhydriden fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 349-95-1
Summenformel C8H7F3O
Molekulargewicht (g/mol) 176.138
MDL-Nummer MFCD00004661
InChI-Schlüssel MOOUWXDQAUXZRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzyl alcohol, 4-trifluoromethyl phenyl methanol, p-trifluoromethylbenzyl alcohol, 4-trifluoromethyl benzene methanol, 4-trifluoromethyl benzylic alcohol, benzenemethanol, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethylbenzyl alcohol, ccris 5117, 4-trifluoromethyl benzylalcohol
PubChem CID 67684
IUPAC-Name [4-(trifluormethyl)phenyl]methanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4- (Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Schmelzpunkt 18°C to 20°C
Dichte 1.288
Siedepunkt 78°C to 80°C (4 mmHg)
Flammpunkt 100°C (212°F)
Brechungsindex 1.459
Menge 25 g
Beilstein 1450174
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 176.14
Reinheit (%) 98%