Learn More
4-(Trifluormethoxy)benzylchlorid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11479876
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11479876 25 g -
11459876 1 g 1 Gramm
11469876 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479876 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20861.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 939-99-1
Summenformel C8H6ClF3
Molekulargewicht (g/mol) 194.581
MDL-Nummer MFCD00040772
InChI-Schlüssel MCHDHQVROPEJJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzyl chloride, 4-trifluoromethylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-trifluoromethyl benzene, p-trifluoromethylbenzyl chloride, ccris 5110, 4-chloromethyl benzotrifluoride, p-trifluoromethyl benzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-4-trifluoromethyl, alpha'-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-xylene
PubChem CID 123096
IUPAC-Name 1-(chlormethyl)-4-(trifluormethyl)benzol
SMILES C1=CC(=CC=C1CCl)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)benzyl chloride
Dichte 1.315
Siedepunkt 68°C (12 mmHg)
Flammpunkt 74°C (165°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.464
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 511085
Formelmasse 194.59
Reinheit (%) 98%