Learn More
4-(Trifluormethyl)benzylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419767
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11419767
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22745.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3300-51-4 | C8H8F3N | 175.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3300-51-4
Summenformel C8H8F3N
Molekulargewicht (g/mol) 175.15
MDL-Nummer MFCD00010220
InChI-Schlüssel PRDBLLIPPDOICK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzylamine, 4-trifluoromethylbenzylamine, 4-trifluoromethyl phenyl methanamine, 1-4-trifluoromethyl phenyl methanamine, 4-trifluoromethyl benzyl amine, p-trifluoromethylbenzyl amine, 4-trifluoromethyl-benzylamine, p-trifluoromethyl benzylamine, benzenemethanamine, 4-trifluoromethyl
PubChem CID 76804
SMILES NCC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)benzylamine
Siedepunkt 80°C to 82°C (15 mmHg)
Flammpunkt 75°C (167°F)
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 2640698
IUPAC-Name 1-[4-(Trifluormethyl)phenyl]methanamin
Formelmasse 175.15
Reinheit (%) 98%