Learn More
4-(Trifluormethyl)benzylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10200513 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10200513 1 g Glasflasche 1 Gramm
10746573 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10200513 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 375830010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3300-51-4 | C8H8F3N | 175.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3300-51-4
Summenformel C8H8F3N
Molekulargewicht (g/mol) 175.15
MDL-Nummer MFCD00010220
InChI-Schlüssel PRDBLLIPPDOICK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzylamine, 4-trifluoromethylbenzylamine, 4-trifluoromethyl phenyl methanamine, 1-4-trifluoromethyl phenyl methanamine, 4-trifluoromethyl benzyl amine, p-trifluoromethylbenzyl amine, 4-trifluoromethyl-benzylamine, p-trifluoromethyl benzylamine, benzenemethanamine, 4-trifluoromethyl
PubChem CID 76804
IUPAC-Name [4-(trifluormethyl)phenyl]methanamin
SMILES NCC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)benzylamine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2290g/mL
Siedepunkt 79°C to 82°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 75°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3C6H4CH2NH2
Brechungsindex 1.4630 to 1.465
Menge 1 g
Relative Dichte 1.229
Formelmasse 175.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-(Trifluoromethyl)benzylamine
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.