Learn More
4-(Trifluormethyl)phenylisocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333246
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11333246 5 g 5 Gramm
11323246 1 g 1 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11333246
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L12576.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1548-13-6 | C8H4F3NO | 187.12 g/mol
4-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate has been used in the synthesis of fluorescent photoinduced electron transfer (PET) chemosensors and 2-ethyl-6-[(4-trifluoromethylphenylcarbamoyl)hydrazino]-benzo[de]iso-quinoline-1,3-dione, an amidourea-based sensor for anions. It has also been used in the synthesis of 1,8-naphthalimide based colorimetric and fluorescent sensor for anions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(Trifluormethyl)phenylisocyanat wird bei der Synthese von Chemosensoren für den fluoreszierenden photoinduzierten Elektronentransfer (PET) und von 2-Ethyl-6[(4-trifluormethylphenylcarbamoyl)hydrazino]-benzo[de]iso-chinolin-1,3-dion, einem auf Imidurea basierenden Sensor für Anionen, verwendet. Es wird auch bei der Synthese von 1,8 kolorimetrischen und fluoreszierenden auf Naphthalimid basierenden Anionensensoren verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Alkoholen, Aminen und Hitze.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1548-13-6
Summenformel C8H4F3NO
Molekulargewicht (g/mol) 187.12
MDL-Nummer MFCD00002028
InChI-Schlüssel QZTWVDCKDWZCLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-isocyanato-4-trifluoromethyl benzene, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-tolyl isocyanate, 4-trifluoromethyl phenylisocyanate, 4-isocyanatobenzotrifluoride, 4-trifluoromethylphenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-trifluoromethyl, p-trifluoromethylphenyl isocyanate, isocyanic acid 4-trifluoromethyl phenyl ester, 4-trifluoromethyl benzenisocyanate
PubChem CID 73768
IUPAC-Name 1-isocyanat-4-(trifluormethyl)benzol
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Dichte 1.31
Siedepunkt 91°C to 94°C (35 mmHg)
Flammpunkt 70°C (158°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.471
Menge 5 g
UN-Nummer UN2285
Beilstein 881041
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen It hydrolyzes in water.
Formelmasse 187.12
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate