Learn More
4-(Trifluoromethyl)phenylisothiocyanat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342697
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11342697 5 g 5 Gramm
11332697 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342697 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11890.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.92 €
    126.65 € / 5 Gramm
    Sparen 22.27 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1645-65-4 | C8H4F3NS | 203.182 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1645-65-4
Summenformel C8H4F3NS
Molekulargewicht (g/mol) 203.182
MDL-Nummer MFCD00039645
InChI-Schlüssel DQEVDFQAYLIBRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethyl benzene, 4-trifluoromethyl phenylisothiocyanate, 4-trifluoromethylphenylisothiocyanate, p-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-tolyl isothiocyanate, isothiocyanic acid 4-trifluoromethyl phenyl ester, 4-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethyl-benzene
PubChem CID 137134
IUPAC-Name 1-isothiocyanat-4-(trifluormethyl)benzol
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)N=C=S
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Schmelzpunkt 39°C to 42°C
Siedepunkt 207°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Pungent
Menge 5 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 2693553
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 203.19
Reinheit (%) ≥98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate