Learn More
[4-(Trifluormethyl)phenyl]methansulfonylchlorid, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10576504
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10576504 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10120493 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10576504 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07768CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 163295-75-8
Summenformel C8H6ClF3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 258.64
MDL-Nummer MFCD01631932
InChI-Schlüssel KKBNUPMMAGEQAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl phenyl methanesulfonyl chloride, 4-trifluoromethylbenzylsulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzylsulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl phenyl methyl sulfonyl chloride, 4-chlorosulphonyl methyl benzotrifluoride, 4-trifluoromethyl-alpha-toluenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethylphenyl methanesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl-phenyl-methanesulfonyl chloride, alpha-chlorosulphonyl-4-trifluoromethyl toluene
PubChem CID 594332
IUPAC-Name [4-(Trifluormethyl)phenyl]Methansulfonylchlorid
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(CS(Cl)(=O)=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [4-(Trifluoromethyl)phenyl]methanesulfonyl chloride
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95+%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 258.65
Reinheit (%) 95%