Learn More
[4-(Trifluormethyl)phenyl]methansulfonylchlorid, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3176225
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10576504 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10120493 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10576504
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO07768CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 163295-75-8
Summenformel C8H6ClF3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 258.64
MDL-Nummer MFCD01631932
InChI-Schlüssel KKBNUPMMAGEQAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl phenyl methanesulfonyl chloride, 4-trifluoromethylbenzylsulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzylsulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl phenyl methyl sulfonyl chloride, 4-chlorosulphonyl methyl benzotrifluoride, 4-trifluoromethyl-alpha-toluenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethylphenyl methanesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl-phenyl-methanesulfonyl chloride, alpha-chlorosulphonyl-4-trifluoromethyl toluene
PubChem CID 594332
IUPAC-Name [4-(Trifluormethyl)phenyl]Methansulfonylchlorid
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(CS(Cl)(=O)=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [4-(Trifluoromethyl)phenyl]methanesulfonyl chloride
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95+%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 258.65
Reinheit (%) 95%