Learn More
[4-(Trifluoromethyl)phenyl] Thiourea, TRC
Artikelnummer. 30455245
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30455245 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30455245 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT796425100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [4-(Trifluoromethyl)phenyl] Thiourea
CAS 1736-72-7
Summenformel C8H7F3N2S
Menge 100 mg
Synonym [4-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea, 2-Thio-1-(alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-tolyl)urea, 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea, N-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea
InChI-Formel InChI=1S/C8H7F3N2S/c9-8(10,11)5-1-3-6(4-2-5)13-7(12)14/h1-4H,(H3,12,13,14)
SMILES NC(=S)Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F
IUPAC-Name [4-(trifluormethyl)phenyl]thioharnstoff
Molekulargewicht (g/mol) 220.21
Formelmasse 220.0282