missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 30967087
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30967087 100 g
30966436 5 g
30958008 10 g
30959147 25 g
30950827 500 g
30961232 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30967087 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD11562100g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid
CAS 32857-62-8
Summenformel C9H7F3O2
MDL-Nummer MFCD00004352
Menge 100 g
SMILES C1=C(C=CC(=C1)CC(O)=O)C(F)(F)F
Molekulargewicht (g/mol) 204.15
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.