Learn More
4-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile, 98%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile |
| CAS | 2338-75-2 |
| Summenformel | C9H6F3N |
| MDL-Nummer | MFCD00001921 |
| Menge | 10 g |
| SMILES | FC(F)(F)C1=CC=C(CC#N)C=C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 185.15 |
| Reinheit (%) | 98% |