Learn More
4-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30948661
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30948661 100 g
30947076 10 g
30944499 500 g
30943001 25 g
30931667 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30948661 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD11504100g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile
CAS 2338-75-2
Summenformel C9H6F3N
MDL-Nummer MFCD00001921
Menge 100 g
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(CC#N)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 185.15
Reinheit (%) 98%