Learn More
4-(Trifluormethyl)phenylacetonitril, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11413987
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11413987 5 g 5 Gramm
11403987 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11413987 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19386.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2338-75-2
Summenformel C9H6F3N
Molekulargewicht (g/mol) 185.15
MDL-Nummer MFCD00001921
InChI-Schlüssel QNKOCFJZJWOXDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl phenylacetonitrile, 2-4-trifluoromethyl phenyl acetonitrile, 4-trifluoromethyl benzyl cyanide, p-trifluoromethylbenzyl cyanide, 4-trifluoromethyl phenyl acetonitrile, 4-trifluoromethyl-phenyl-acetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethylbenzyl cyanide, p-trifluoromethylphenylacetonitrile
PubChem CID 75359
IUPAC-Name 2-[4-(trifluormethyl)phenyl]acetonitril
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(CC#N)C=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Schmelzpunkt 43°C to 47°C
Dichte 1.23
Siedepunkt 131°C to 132°C (20 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 909641
Formelmasse 185.15
Reinheit (%) 98%