Learn More
4-(Trifluormethyl)phenylacetylen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10129439 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10129439 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10129439 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 435370050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
CAS 705-31-7
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 58.0°C to 60.0°C (30.0 Torr)
Flammpunkt 21°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H5F3
MDL-Nummer MFCD01861903
Menge 5 g
Synonym 1-ethynyl-4-trifluoromethyl benzene, 4'-trifluoromethylphenyl acetylene, 4-trifluoromethyl phenylacetylene, 4-ethynyl-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 4-ethynylbenzotrifluoride, 4-ethynyl-a,a,a-trifluorotoluene, 4-ethynyl trifluorotoluene, benzene, 1-ethynyl-4-trifluoromethyl, 1-ethynyl-4-trifluoromethyl-benzene, 4-ethynyl-1-trifluoromethyl benzene
InChI-Schlüssel XTKBMZQCDBHHKY-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)C#C
IUPAC-Name 1-ethynyl-4-(trifluoromethyl)benzene
Molekulargewicht (g/mol) 170.13
PubChem CID 4348295
Formelmasse 170.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.