Learn More
4-(Trifluormethyl)phenylglyoxalhydrat, 98 %, Trockengew.-Basis, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329146
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11329146 5 g 5 Gramm
11339146 250 mg 250 Milligramm
11319146 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11329146 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20275.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1736-56-7 | C9H5F3O2 | 202.132 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1736-56-7
Summenformel C9H5F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 202.132
MDL-Nummer MFCD05664098
InChI-Schlüssel BGOMXTCPIUNFKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-oxo-2-4-trifluoromethyl phenyl acetaldehyde, 2-oxo-2-4-trifluoromethyl phenyl ethanal, 2-oxidanylidene-2-4-trifluoromethyl phenyl ethanal, 4-trifluoromethylphenyl oxo acetaldehyde, oxo 4-trifluoromethyl phenyl acetaldehyde, 1-4-trifluoromethyl phenyl-1,2-ethanedione
PubChem CID 2783286
IUPAC-Name 2-oxo-2-[4-(trifluormethyl)phenyl]acetaldehyd
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)C=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)phenylglyoxal hydrate
Schmelzpunkt 83°C to 85°C
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengewicht)
Menge 5 g
Beilstein 2261131
Formelmasse 202.13 (Anhydrous)
Reinheit (%) 98%