Learn More
4-(Trifluoromethyl)Styrol, 98 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460418
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15460418 5 g 5 Gramm
15450418 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15460418 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53513.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 402-50-6 | C9H7F3 | 172.15 g/mol
4-(Trifluoromethyl)styrene is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(Trifluormethyl)styrol wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeits- und Lichtempfindlich. Nicht verträglich mit Oxidationsmitteln, Säuren, Basen, Wärme, Ultraviolettstrahlung und Initiatoren Freier Radikale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 402-50-6
Summenformel C9H7F3
Molekulargewicht (g/mol) 172.15
MDL-Nummer MFCD00075539
InChI-Schlüssel CEWDRCQPGANDRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-trifluoromethyl-4-vinylbenzene, 4-trifluoromethyl styrene, 4-trifluoromethylstyrene, 1-ethenyl-4-trifluoromethyl benzene, 4-vinylbenzotrifluoride, 1-trifluoromethyl-4-vinyl-benzene, 4-trifluoromethystyrene, p-trifluoromethylstyrene, pubchem15485, acmc-1aivr
PubChem CID 2782798
IUPAC-Name 1-Ethenyl-4-(Trifluormethyl)benzol
SMILES C=CC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)styrene
Namenshinweis stabilized
Dichte 1.165
Siedepunkt 65°C to 66°C (40 mmHg)
Flammpunkt 42°C (108°F)
Brechungsindex 1.466
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1863548
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 172.15
Reinheit (%) 98%