Learn More
4-(Trifluoromethyl)thiobenzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11492028
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11492028 25 g 25 Gramm
11472028 1 g 1 Gramm
11482028 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11492028 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14600.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72505-21-6
Summenformel C8H6F3NS
Molekulargewicht (g/mol) 205.198
MDL-Nummer MFCD00051806
InChI-Schlüssel IPRFNMJROWWFBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl thiobenzamide, 4-trifluoromethyl benzenecarbothioamide, 4-trifluoromethylthiobenzamide, 4-trifluoromethyl benzene-1-carbothioamide, 4-trifluoromethyl benzothioamide, 4-trifluoromethyl-thiobenzamide, benzenecarbothioamide, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl thiobenzamine
PubChem CID 2734823
IUPAC-Name 4-(trifluormethyl)benzolcarbothioamid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=S)N)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)thiobenzamide
Schmelzpunkt 135°C to 138°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 4672885
Formelmasse 205.2
Reinheit (%) 97%