Learn More
4-(Trifluormethyl)thiophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10662223 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10662223 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10662223 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 355290010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)thiophenol
CAS 825-83-2
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 68.0°C to 72.0°C (15.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H5F3S
Brechungsindex 1.4920 to 1.4940
MDL-Nummer MFCD00042320
Menge 1 g
Synonym 4-trifluoromethyl thiophenol, 4-trifluoromethyl benzenethiol, 4-trifluoromethyl benzene-1-thiol, 4-trifluoromethylthiophenol, 4-mercaptobenzotrifluoride, benzenethiol, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl t, acmc-20amtl, pubchem6864
InChI-Schlüssel WCMLRSZJUIKVCW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)S
IUPAC-Name 4-(Trifluormethyl)benzolthiol
Molekulargewicht (g/mol) 178.18
PubChem CID 136653
Formelmasse 178.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Trifluoromethyl)thiophenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.